2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
H54861.MD
H54861.03
H54861.06
H54861.MDEA
52.55
EUR
H54861.MD
H54861.03
H54861.06
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Purity: 97%
CAS No.: 436151-85-8
Molecular Formula: C10H7N3S
Formula Weight: 201.25
Beilstein Reference: 15029305
MDL No.: MFCD03407828
Vzorec:
C₁₀H₇N₃S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03407828 Číslo CAS: 436151-85-8 |