5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic Acid
B22178.09
B22178.18
B22178.30
B22178.09EA
36.1
EUR
B22178.09
B22178.18
B22178.30
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid 95%
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Purity: 95%
CAS No.: 35453-19-1
Molecular Formula: C8H4I3NO4
Formula Weight: 558.84
Melting Point: 265-270°
MDL No.: MFCD00190167
Vzorec:
C₈H₄I₃NO₄ Teplota tavenia: 265…270 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00190167 Číslo CAS: 35453-19-1 EINECS: 252-575-4 |