Tlačiť
Methyl-4-methoxysalicylate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
L03855.09 L03855.18
L03855.09EA 50.47 EUR
L03855.09 L03855.18
Methyl-4-methoxysalicylate ≥98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Purity: 98% CAS No.: 5446-02-6 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 47-51° Boiling Point: 134°/7mm MDL No.: MFCD00008424
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Mw: 182.18 g/mol
Teplota varu: 134 °C (7 mmHg)
Teplota tavenia: 47…51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008424
Číslo CAS: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5