Tlačiť
4-(Dimethylamino)benzhydrazide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13723.09 A13723.18 AB133830.0010
A13723.09EA 72.6 EUR
A13723.09 A13723.18 ABCRAB133830.0010
4-(Dimethylamino)benzhydrazide ≥98%
4-(Dimethylamino)benzhydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 19353-92-5 Molecular Formula: C9H13N3O Formula Weight: 179.22 Melting Point: 174-175° Beilstein Reference: 2210856
Vzorec: C₉H₁₃N₃O
Teplota tavenia: 174…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014761
Číslo CAS: 19353-92-5
EINECS: 242-985-1