Tlačiť
4-Phenoxybenzonitrile 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B25364.04 B25364.09
B25364.04EA 36.05 EUR
B25364.04 B25364.09
4-Phenoxybenzonitrile 96%
4-Phenoxybenzonitrile
Purity: 96% CAS No.: 3096-81-9 Molecular Formula: C13H9NO Formula Weight: 195.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-48° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00017346
Vzorec: C₁₃H₉NO
Mw: 195.22 g/mol
Teplota tavenia: 46…48 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017346
Číslo CAS: 3096-81-9
OSN: 3439
ADR: 6.1 III