Tlačiť
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A18056.14 A18056.22
A18056.14EA 56.56 EUR
A18056.14 A18056.22
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 4421-08-3 Molecular Formula: C8H7NO2 Formula Weight: 149.15 Melting Point: 85-89° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001820
Vzorec: C₈H₇NO₂
Teplota tavenia: 85…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001820
Číslo CAS: 4421-08-3
EINECS: 224-589-0
OSN: 3439
ADR: 6.1,III