Tlačiť
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
B22157.06 B22157.14 B22157.22
B22157.06EA 59.37 EUR
B22157.06 B22157.14 B22157.22
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 2863-98-1 Molecular Formula: C7H7N3.HCl Formula Weight: 169.61 Melting Point: ca 243° dec. Beilstein Reference: 3565486
Vzorec: C₇H₈ClN₃
Teplota tavenia: ∼ 243 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673994
Číslo CAS: 2863-98-1