Tlačiť
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (3-Chloro-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
A10175.06 A10175.14
A10175.06EA 85.44 EUR
A10175.06 A10175.14
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride ≥98%
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 175135-74-7 Molecular Formula: C6H62FN2.HCl Formula Weight: 197.04 Melting Point: ca 210° dec. MDL No.: MFCD00052267
Vzorec: C₆H₇Cl₂FN₂
Teplota tavenia: ∼ 210 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052267
Číslo CAS: 175135-74-7