Tlačiť
Methyl-4-formylbenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methyl terephthalaldehydate, Methyl 4-formylbenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
244740-25G 244740-5G
SIAL244740-25GEA 408.74 EUR
SIAL244740-25G SIAL244740-5G
Methyl-4-formylbenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₈O₃
Číslo MDL: MFCD00006950
Číslo CAS: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5