Tlačiť
Methyl-4-formylbenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl terephthalaldehydate, Methyl 4-formylbenzoate
B24091.06 B24091.14 B24091.22
B24091.06EA 57.76 EUR
B24091.06 B24091.14 B24091.22
Methyl-4-formylbenzoate ≥98%
Methyl-4-formylbenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 1571-08-0 Molecular Formula: C9H8O3 Formula Weight: 164.16 Flash Point: 128°(262°F) Melting Point: 59-63° Boiling Point: 264-266° Beilstein Reference: 775895 MDL No.: MFCD00006950
Vzorec: C₉H₈O₃
Teplota varu: 264…266 °C
Teplota tavenia: 59…63 °C
Hustota: 1,200
Teplota vzplanutia: 128 °C (262 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006950
Číslo CAS: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5