Tlačiť
Methyl-4-formylbenzoate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl terephthalaldehydate, Methyl 4-formylbenzoate
223750100 223750500
ACRO223750100EA 103.09 EUR
ACRO223750100 ACRO223750500
Methyl-4-formylbenzoate 99%
Methyl-4-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₈O₃
Teplota tavenia: 57…64 °C
Teplota vzplanutia: 144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006950
Číslo CAS: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream to light green Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥98.5 %