Tlačiť
Methyl-3-formylbenzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-formylbenzoate
368050010 368050050 368050250
ACRO368050010EA 73.41 EUR
ACRO368050010 ACRO368050050 ACRO368050250
Methyl-3-formylbenzoate 98%
Methyl-3-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₈O₃
Teplota tavenia: 48…55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00189379
Číslo CAS: 52178-50-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 55 °C
GC ≥97.5 %