5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B24880.06
B24880.14
B24880.06EA
147.61
EUR
B24880.06
B24880.14
5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98%
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 121554-10-7
Molecular Formula: C7H3BrIN
Formula Weight: 307.92
Melting Point: 120-122°
Beilstein Reference: 4860282
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00672950
Vzorec:
C₇H₃BrIN Teplota tavenia: 120…122 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00672950 Číslo CAS: 121554-10-7 EINECS: 601-788-4 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |