4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
367540010
367540050
ACRO367540010EA
107.1
EUR
ACRO367540010
ACRO367540050
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₃H₁₉BO₄ Teplota tavenia: 101…106 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD02093723 Číslo CAS: 269410-22-2 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 101 to 106 °C |
GC | ≥96.0 % |