3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
B22176.06
B22176.14
B22176.22
B22176.06EA
80.22
EUR
B22176.06
B22176.14
B22176.22
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 98%
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5678-48-8
Molecular Formula: C9H10N2O4
Formula Weight: 210.19
MDL No.: MFCD00090356
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O₄ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00090356 Číslo CAS: 5678-48-8 |