Tlačiť
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-oxobutanoic acid
H25806.14 H25806.06
H25806.14EA 421.58 EUR
H25806.14 H25806.06
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid ≥98%
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 5333-34-6 Molecular Formula: C12H14O5 Formula Weight: 238.24 Melting Point: 159-161° MDL No.: MFCD00033286
Vzorec: C₁₂H₁₄O₅
Teplota tavenia: 159…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00033286
Číslo CAS: 5333-34-6