Tlačiť
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propanoic acid
L19797.03 L19797.MD
L19797.03EA 93.06 EUR
L19797.03 L19797.MD
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 98%
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 68208-21-9 Molecular Formula: C9H10ClNO2 Formula Weight: 199.64 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 217° dec. Beilstein Reference: 2938807 MDL No.: MFCD00463160
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
Teplota tavenia: ∼ 217 °C (rozkl.)
Číslo MDL: MFCD00463160
Číslo CAS: 68208-21-9