Tlačiť
Dimethylcyanamide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
200211000 200210050
ACRO200211000EA 295.23 EUR
ACRO200211000 ACRO200210050
Dimethylcyanamide 97%
Dimethylcyanamide
Vzorec: C₃H₆N₂
Teplota tavenia: –41 °C
Teplota vzplanutia: 58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001767
Číslo CAS: 1467-79-4
EINECS: 215-991-7
OSN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %