Tlačiť
Sodium glycolate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A12341.0E A12341.22 A12341.36
A12341.0EEA 819.09 EUR
A12341.0E A12341.22 A12341.36
Sodium glycolate ≥97%
Sodium glycolate
Purity: 97% CAS No.: 2836-32-0 Molecular Formula: C2H3NaO3 Formula Weight: 98.03 Physical Form: Lumpy powder Appearance: White Melting Point: 210-218° MDL No.: MFCD00065358
Vzorec: C₂H₃NaO₃
Teplota tavenia: 210…218 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065358
Číslo CAS: 2836-32-0
EINECS: 220-624-9