Tlačiť
Sodium glycolate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
351570250 351571000
ACRO351570250EA 36.9 EUR
ACRO351570250 ACRO351571000
Sodium glycolate 97%
Sodium glycolate
Vzorec: C₂H₃NaO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065358
Číslo CAS: 2836-32-0
EINECS: 220-624-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %