Ethyl phenoxyacetate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A14156.09
A14156.18
A14156.30
A14156.09EA
44.93
EUR
A14156.09
A14156.18
A14156.30
Ethyl phenoxyacetate ≥99%
Ethyl phenoxyacetate
Purity: 99%
CAS No.: 2555-49-9
Molecular Formula: C6H5OCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ Teplota varu: 251…253 °C Hustota: 1,108 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00026895 Číslo CAS: 2555-49-9 EINECS: 219-867-3 |