Methyl glycolate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Hydroxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-hydroxyacetate, Glycolic Acid Methyl Ester, Methyl Hydroxyacetate
414370250
414371000
ACRO414370250EA
197.75
EUR
ACRO414370250
ACRO414371000
Methyl glycolate 98%
Methyl glycolate
Vzorec:
C₃H₆O₃ Teplota varu: 52 °C (17 mmHg) Teplota tavenia: 149…151 °C Hustota: 1,184 g/cm³ Teplota vzplanutia: 67 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004667 Číslo CAS: 96-35-5 EINECS: 202-502-7 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4150 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |