Tlačiť
Ethyl glycolate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl Hydroxyacetate, Hydroxyacetic Acid Ethyl Ester, Glycolic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-hydroxyacetate
410080250 410081000 410085000
ACRO410080250EA 158.04 EUR
ACRO410080250 ACRO410081000 ACRO410085000
Ethyl glycolate 95%
Ethyl glycolate
Vzorec: C₄H₈O₃
Teplota varu: 158…159 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,08 g/cm³
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00021970
Číslo CAS: 623-50-7
EINECS: 210-798-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %