Ethyl isocyanoacetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
299550050
299550250
299551000
ACRO299550050EA
169.68
EUR
ACRO299550050
ACRO299550250
ACRO299551000
Ethyl isocyanoacetate 97%
Ethyl isocyanoacetate
Vzorec:
C₅H₇NO₂ Teplota varu: 194…196 °C (760 mmHg) Hustota: 1,03 g/cm³ Teplota vzplanutia: 84 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000007 Číslo CAS: 2999-46-4 EINECS: 221-077-9 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear amber to dark brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4170 to 1.4250 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |