Tlačiť
Trimethylsilyl acetate (acetoxytrimethylsilane), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
284459-100G 284459-25G
SIAL284459-100GEA 106.3 EUR
SIAL284459-100G SIAL284459-25G
Trimethylsilyl acetate (acetoxytrimethylsilane), Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyl acetate (acetoxytrimethylsilane)
Vzorec: C₅H₁₂O₂Si
Číslo MDL: MFCD00008695
Číslo CAS: 2754-27-0
EINECS: 220-404-2
OSN: 3272
ADR: 3,II