Tlačiť
Trimethylsilyl acetate (acetoxytrimethylsilane)
Dodávateľ: abcr
AB110789.0100 AB110789.0025
ABCRAB110789.0100EA 0 EUR
ABCRAB110789.0100 ABCRAB110789.0025
Trimethylsilyl acetate (acetoxytrimethylsilane)
Trimethylsilyl acetate (acetoxytrimethylsilane)
Vzorec: C₅H₁₂O₂Si
Číslo MDL: MFCD00008695
Číslo CAS: 2754-27-0
EINECS: 220-404-2
OSN: 3272
ADR: 3,II