Tlačiť
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Acetamido-3-Nitroanisole, N-(4-Methoxy-2-nitro-phenyl)-acetamide, 4-Methoxy-2-nitroacetanilide, N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)acetamide
L04218.06 L04218.14
L04218.06EA 42.12 EUR
L04218.06 L04218.14
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide ≥98%
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 119-81-3 Molecular Formula: C9H10N2O4 Formula Weight: 210.19 Melting Point: 117-118° Beilstein Reference: 2809678
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₄
Teplota tavenia: 117…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017018
Číslo CAS: 119-81-3
EINECS: 204-353-3