3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)butanenitrile
H27126.03
H27126.06
H27126.03EA
109.91
EUR
H27126.03
H27126.06
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester 96%
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 238088-16-9
Molecular Formula: C10H18BNO2
Formula Weight: 195.07
Refractive Index: 1.4370
Vzorec:
C₁₀H₁₈BNO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09953480 Číslo CAS: 238088-16-9 OSN: 3276 ADR: 6.1,III |