Tlačiť
D-(-)-Penicillamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P4875-1G P4875-25G P4875-5G
SIALP4875-1GEA 97.47 EUR
SIALP4875-1G SIALP4875-25G SIALP4875-5G
D-(-)-Penicillamine, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Penicillamine
Vzorec: C₅H₁₁NO₂S
Číslo MDL: MFCD00064302
Číslo CAS: 52-67-5
EINECS: 200-148-8