Tlačiť
L(+)-Penicillamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (R)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Penicillamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
196312-1G 196312-5G
SIAL196312-1GEA 83.83 EUR
SIAL196312-1G SIAL196312-5G
L(+)-Penicillamine, Sigma-Aldrich®
L(+)-Penicillamine
Vzorec: C₅H₁₁NO₂S
Číslo MDL: MFCD00064303
Číslo CAS: 1113-41-3
EINECS: 214-203-9