Tlačiť
L-Glutamic acid 5-methyl ester ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-Glu(OMe)-OH
B24859.06 B24859.14 B24859.22
B24859.06EA 32.73 EUR
B24859.06 B24859.14 B24859.22
L-Glutamic acid 5-methyl ester ≥99%
L-Glutamic acid 5-methyl ester
Purity: 99% CAS No.: 1499-55-4 Molecular Formula: C6H11NO4 Formula Weight: 161.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 182° dec. MDL No.: MFCD00002632
Vzorec: C₆H₁₁NO₄
Mw: 161.2 g/mol
Teplota tavenia: 182 °C (rozkl.)
Číslo MDL: MFCD00002632
Číslo CAS: 1499-55-4
EINECS: 216-110-9