Tlačiť
Phenyl glycidyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Glycidyl phenyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
248487-250G 248487-50G
SIAL248487-250GEA 192.94 EUR
SIAL248487-250G SIAL248487-50G
Phenyl glycidyl ether, Sigma-Aldrich®
Phenyl glycidyl ether
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Číslo MDL: MFCD00005133
Číslo CAS: 122-60-1
EINECS: 204-557-2