Tlačiť
Phenyl glycidyl ether ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Glycidyl phenyl ether
B21768.0B B21768.18 B21768.30
B21768.0BEA 530.28 EUR
B21768.0B B21768.18 B21768.30
Phenyl glycidyl ether ≥99%
Phenyl glycidyl ether
Purity: 99% CAS No.: 122-60-1 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 114°(237°F) Refractive Index: 1.5310 Odour: Sweet Melting Point: 3.5° Boiling Point: 244-246° Beilstein Reference: 2744 MDL No.: MFCD00005133
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 244…246 °C
Teplota tavenia: 3,5 °C
Hustota: 1,110
Teplota vzplanutia: 114 °C (237 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005133
Číslo CAS: 122-60-1
EINECS: 204-557-2