Phenyl glycidyl ether 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Glycidyl phenyl ether
135350500
135352500
ACRO135350500EA
78.62
EUR
ACRO135350500
ACRO135352500
Phenyl glycidyl ether 99%
Phenyl glycidyl ether
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ Teplota varu: 245 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: 3,5 °C Hustota: 1,1 g/cm³ Teplota vzplanutia: 115 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005133 Číslo CAS: 122-60-1 EINECS: 204-557-2 ADR: 6.1, |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5295 to 1.5315 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |