Tlačiť
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,4-Dimethylthiazole-5-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
642509-1G 642509-5G
SIAL642509-1GEA 0 EUR
SIAL642509-1G SIAL642509-5G
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₆H₇NO₂S
Mw: 157.1900 g/mol
Číslo MDL: MFCD00052943
Číslo CAS: 53137-27-2