Tlačiť
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
A16896.06 A16896.14
A16896.06EA 89.45 EUR
A16896.06 A16896.14
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 7210-76-6 Molecular Formula: C7H10N2O2S Formula Weight: 186.22 Odour: Odourless Melting Point: 172-176° MDL No.: MFCD00123414
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂S
Teplota tavenia: 172…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00123414
Číslo CAS: 7210-76-6