Tlačiť
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L00912.06 L00912.14
L00912.06EA 90.25 EUR
L00912.06 L00912.14
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide ≥98%
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
Purity: 98+% CAS No.: 4455-77-0 Molecular Formula: C14H15O2P Formula Weight: 246.24 Melting Point: 113-120° Beilstein Reference: 649558
Vzorec: C₁₄H₁₅O₂P
Teplota tavenia: 113…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015451
Číslo CAS: 4455-77-0
EINECS: 224-704-4