Tlačiť
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide, (3-Bromoprop-1-yn-1-yl)trimethylsilane
H53451.06 H53451.14
H53451.06EA 141.8 EUR
H53451.06 H53451.14
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥98%
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Purity: 98% CAS No.: 38002-45-8 Molecular Formula: C6H11BrSi Formula Weight: 191.14 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.483 Boiling Point: 44-45°/2mm Beilstein Reference: 2037650 MDL No.: MFCD00134460
Vzorec: C₆H₁₁BrSi
Mw: 191.14 g/mol
Teplota varu: 44…45 °C (2 mmHg)
Hustota: 1.17
Teplota vzplanutia: 63 °C (145 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134460
Číslo CAS: 38002-45-8