Tlačiť
1,2-Epoxycycloheptane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
672440-1G 672440-5G
SIAL672440-1GEA 176.09 EUR
SIAL672440-1G SIAL672440-5G
1,2-Epoxycycloheptane, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxycycloheptane
Vzorec: C₇H₁₂O
Číslo MDL: MFCD00022357
Číslo CAS: 286-45-3
EINECS: 206-009-8