Tlačiť
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-5-phenylpyrazole
A12701.06 A12701.14
A12701.06EA 152.83 EUR
A12701.06 A12701.14
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 98% CAS No.: 1572-10-7 Molecular Formula: C9H9N3 Formula Weight: 159.19 Melting Point: 124-128° Beilstein Reference: 4947
Vzorec: C₉H₉N₃
Teplota tavenia: 124…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191749
Číslo CAS: 1572-10-7