Tlačiť
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Pyrazolecarboxylic acid, Pyrazole-3-carboxylic acid
B25732.03 B25732.06
B25732.03EA 64.09 EUR
B25732.03 B25732.06
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥97%
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 1621-91-6 Molecular Formula: C4H4N2O2 Formula Weight: 112.09 Melting Point: 211° dec. MDL No.: MFCD00077436
Vzorec: C₄H₄N₂O₂
Mw: 112.09 g/mol
Teplota tavenia: 211 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077436
Číslo CAS: 1621-91-6