Tlačiť
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 3-Amino-4-carbethoxypyrazole, Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
A10882.14 A10882.22 A10882.06
A10882.14EA 337.34 EUR
A10882.14 A10882.22 A10882.06
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Purity: 99% CAS No.: 6994-25-8 Molecular Formula: C6H9N3O2 Formula Weight: 155.16 Melting Point: 104-107° Beilstein Reference: 4964
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
Teplota tavenia: 104…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005238
Číslo CAS: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3