Tlačiť
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
368280010 368280050
ACRO368280010EA 97.47 EUR
ACRO368280010 ACRO368280050
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₅Cl₂N₃O₂
Mw: 222.03 g/mol
Teplota tavenia: 227…230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010431
Číslo CAS: 1458-18-0
EINECS: 215-947-7
OSN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light brown to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 235 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %