Diphenylphosphine oxide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
310120010
310120050
ACRO310120010EA
83.83
EUR
ACRO310120010
ACRO310120050
Diphenylphosphine oxide 97%
Diphenylphosphine oxide
Vzorec:
C₁₂H₁₁OP Teplota tavenia: 50…57 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002079 Číslo CAS: 4559-70-0 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 50 to 57 °C |
GC | ≥96.0 % |