Tlačiť
L-Glutamic acid 5-benzyl ester, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
49510-25G 49510-5G
SIAL49510-25GEA 436.42 EUR
SIAL49510-25G SIAL49510-5G
L-Glutamic acid 5-benzyl ester, Sigma-Aldrich®
L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₄
Číslo MDL: MFCD00002633
Číslo CAS: 1676-73-9
EINECS: 216-826-1