L-Glutamic acid 5-benzyl ester 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
γ-Benzyl-L-Glutamate, 5-Benzyl L-Glutamate, gamma-Benzyl L-glutamate, H-Glu(OBzl)-OH
225670050
225670010
225670250
ACRO225670050EA
95.73
EUR
ACRO225670050
ACRO225670010
ACRO225670250
L-Glutamic acid 5-benzyl ester 99%
L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Vzorec:
C₁₂H₁₅NO₄ Mw: 237.3 g/mol Teplota tavenia: 162…167 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00002633 Číslo CAS: 1676-73-9 EINECS: 216-826-1 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +26° to +29° (20°C, 589 nm) (c=2, 1N HCl) |