Tlačiť
Samarium diiodide 0.1 mol/l in THF stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Stabilizácia: Stabilised with Sm
M-Clarity™ quality level = MQ200
347116-100ML 347116-25ML
SIAL347116-100MLEA 171.68 EUR
SIAL347116-100ML SIAL347116-25ML
Samarium diiodide 0.1 mol/l in THF stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Samarium diiodide
Vzorec: SmI₂
Číslo MDL: MFCD00058873
Číslo CAS: 32248-43-4
OSN: 3271
ADR: 3,II