Dimethylethoxysilane 94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
392000250
392000050
392001000
ACRO392000250EA
114.96
EUR
ACRO392000250
ACRO392000050
ACRO392001000
Dimethylethoxysilane 94%
Dimethylethoxysilane
Vzorec:
C₄H₁₂OSi Mw: 104.23 g/mol Teplota vzplanutia: –5 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00026750 Číslo CAS: 14857-34-2 EINECS: 238-921-7 OSN: 1993 ADR: 3 II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥92 % |