Tlačiť
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24388.06 B24388.14 B24388.22
B24388.06EA 61.77 EUR
B24388.06 B24388.14 B24388.22
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone 96%
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone
Purity: 96% CAS No.: 116-85-8 Molecular Formula: C14H9NO3 Formula Weight: 239.23 Melting Point: 207-209° MDL No.: MFCD00001223
Vzorec: C₁₄H₉NO₃
Teplota tavenia: 207…209 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001223
Číslo CAS: 116-85-8
EINECS: 204-163-0