Tlačiť
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20457.03 B20457.06
B20457.03EA 51.27 EUR
B20457.03 B20457.06
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 21278-86-4 Molecular Formula: C9H6N2O2S Formula Weight: 206.22 Melting Point: 300° dec. MDL No.: MFCD00171745
Vzorec: C₉H₆N₂O₂S
Mw: 206.22 g/mol
Teplota tavenia: >300 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00171745
Číslo CAS: 21278-86-4